missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac N-Boc-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N-Boc-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid |
| CAS | 143979-40-2 |
| Molekylær formel | C12 H21 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-6-12(4,5)8(13)9(14)15/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C)(C)C1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,3-dimethyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vægt | 243.1471 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?