missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac N-Boc-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30333559
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333559 25 mg
30337417 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333559 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB64849025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac N-Boc-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid
CAS 143979-40-2
Molekylær formel C12 H21 N O4
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-6-12(4,5)8(13)9(14)15/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,14,15)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C)(C)C1C(=O)O
IUPAC navn 3,3-dimethyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 243.3
Formel vægt 243.1471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.