missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac N-Benzyl Nebivolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N-Benzyl Nebivolol |
| CAS | 929706-85-4 |
| Molekylær formel | C29 H31 F2 N O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | α,α'-[[(Phenylmethyl)imino]bis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31F2NO4/c30-22-8-12-26-20(14-22)6-10-28(35-26)24(33)17-32(16-19-4-2-1-3-5-19)18-25(34)29-11-7-21-15-23(31)9-13-27(21)36-29/h1-5,8-9,12-15,24-25,28-29,33-34H,6-7,10-11,16-18H2 |
| SMIL | OC(CN(CC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)Cc3ccccc3)C4CCc5cc(F)ccc5O4 |
| IUPAC navn | 2-[benzyl-[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]-1-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 495.558 |
| Formel vægt | 495.222 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?