missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac N-Benzyl-N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N-Benzyl-N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide |
| CAS | 1391052-73-5 |
| Molekylær formel | C20H23NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (1R,2S)-rel-N-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenyl-N-(phenylmethyl)-cyclopropanecarboxamide, (1R,2S)-N-Benzyl-N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenylcyclopropanecarboxamide, (±)-N-Benzyl-N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide, racem-N-Benzyl-N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO2/c1-2-21(14-16-9-5-3-6-10-16)19(23)20(13-18(20)15-22)17-11-7-4-8-12-17/h3-12,18,22H,2,13-15H2,1H3/t18-,20+/m1/s1 |
| SMIL | CCN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@]2(C[C@@H]2CO)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (1R,2S)-N-benzyl-N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.4 |
| Formel vægt | 309.1729 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?