Få mere at vide
rac N-benzyl-N-[2-hydroxyl-2-(4-benzyloxy-3-aminophenyl)-ethyl]-3-(4-methoxyphenyl)-2-propylamin-d6, TRC
Artikelnummer. 30334245
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30334245 2.5 mg 2.5mg
30334107 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30334245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2790922.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac N-Benzyl-N-[2-hydroxyl-2-(4-benzyloxy-3-aminophenyl)-ethyl]-3-(4-methoxyphenyl)-2-propylamine-d6
Molekylær formel C32 D6 H30 N2 O3
Mængde 2.5 mg
Synonym 3-Amino-alpha-[[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-4-(phenylmethoxy)-benzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C32H36N2O3/c1-24(19-25-13-16-29(36-2)17-14-25)34(21-26-9-5-3-6-10-26)22-31(35)28-15-18-32(30(33)20-28)37-23-27-11-7-4-8-12-27/h3-18,20,24,31,35H,19,21-23,33H2,1-2H3/i1D3,19D2,24D
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(CC(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(N)c1)Cc3ccccc3)C([2H])([2H])c4ccc(OC)cc4
IUPAC navn 1-(3-amino-4-phenylmethoxyphenyl)-2-[benzyl-[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 502.677
Formel vægt 502.31