Få mere at vide
rac N-Acetyl-Pseudoephedrine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N-Acetyl-Pseudoephedrine |
| CAS | 5878-95-5 |
| Molekylær formel | C12H17NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | rel-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methylacetamide, (S*,S*)-(±)-N-(2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)-N-methylacetamide, threo-(±)-N-(β-Hydroxy-α-methylphenethyl)-N-methylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3 |
| SMIL | OC([C@@H](N(C)C(C)=O)C)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | N-(1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.27 |
| Formel vægt | 207.1259 |