Få mere at vide
rac N-[4-Chloro-2-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]-4-methoxybenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N-[4-Chloro-2-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]-4-methoxybenzamide |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17ClF3NO3/c1-29-16-7-4-14(5-8-16)19(27)26-18-9-6-15(22)12-17(18)20(28,21(23,24)25)11-10-13-2-3-13/h4-9,12-13,28H,2-3H2,1H3,(H,26,27) |