Få mere at vide
rac-N-[(1R)-2-Hydroxy-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-3-buten-1-yl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-N-[(1R)-2-Hydroxy-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-3-buten-1-yl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Synonym | rac-t-Butyl ((4R)-3-Hydroxy-2,6-dimethylhept-1-en-4-yl)carbamate |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 N2 O7 |
| Formel vægt | 300.096 |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.265 |