Få mere at vide
rac Mono(ethylhexyl) Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30135191
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135191 100 mg
30138429 25 mg
30010054 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM542490100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4376-20-9
Molekylær formel C16 H22 O4
Molekylvægt (g/mol) 278.34
Synonym Phthalic acid, mono-2-ethylhexyl ester
IUPAC navn 2-(2-ethylhexoxycarbonyl)benzoic acid
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic Acid Mono-2-ethylhexyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-20-16(19)14-10-7-6-9-13(14)15(17)18/h6-7,9-10,12H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,17,18)
Formel vægt 278.1518
Procent renhed >95%