missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac Mono(ethylhexyl) Phthalate-D4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Mono(ethylhexyl) Phthalate-d4 |
| CAS | 1276197-22-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H18D4O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Mono(2-ethylhexyl) Phthalate-d4, 2-Ethylhexyl Hydrogen Phthalate-d4, Phthalic Acid-d4 Mono(2-ethylhexyl) Ester, 1,2-(Benzene-d4)dicarboxylic Acid Mono(2-ethylhexyl) Ester, MEHP-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-20-16(19)14-10-7-6-9-13(14)15(17)18/h6-7,9-10,12H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMIL | O=C(OCC(CCCC)CC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.37 |
| Formel vægt | 282.1769 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?