Få mere at vide
rac Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) Phthalate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O6/c1-2-11(6-5-9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-4-3-7-12(13)15(19)20/h3-4,7-8,11H,2,5-6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20) |
| Formel vægt | 308.126 |
| Procent renhed | >95% |