missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac Mono(3,5,5-trimethylhexyl) Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monoisononyl phthalate |
| CAS | 297182-83-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H24 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Phthalic acid 7-methyloctyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O4/c1-13(2)9-5-3-4-8-12-21-17(20)15-11-7-6-10-14(15)16(18)19/h6-7,10-11,13H,3-5,8-9,12H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMIL | CC(C)CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(7-methyloctoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.37 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?