Få mere at vide
rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30040690
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30040690 10 mg -
30040476 1 mg -
30040425 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM54252010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40321-98-0
Molekylær formel C16 H20 O5
Molekylvægt (g/mol) 292.33
Synonym rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate, Phthalic acid mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester
IUPAC navn 2-(2-ethyl-5-oxohexoxy)carbonylbenzoic acid
SMIL CCC(CCC(=O)C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
Formel vægt 292.1311
Procent renhed >95%