Få mere at vide
rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate-d4, TRC
Artikelnummer. 30475345
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30475345 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30475345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM54252210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate-d4
CAS 679789-44-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16H16D4O5
Mængde 10 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic Acid Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Ester
InChI formel InChI=1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)/i4D,5D,6D,7D
SMIL O=C(OCC(CCC(C)=O)CC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 296.35
Procent renhed >95