Få mere at vide
rac-Milnacipran Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Milnacipran Acid Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1/C11H13NO2.ClH/c12-7-9-6-11(9,10(13)14)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14);1H/t9-,11+;/s2 |
| Formel vægt | 227.07 |