missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Methyl Efavirenz (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30475653
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475653 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3039001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac methyl Efavirenz (mixture of diastereomers)
CAS 353270-76-5
Molekylær formel C15 H11 Cl F3 N O2
Mængde 1 mg
Synonym 2H-3,1-Benzoxazin-2-one','6-chloro-1,4-dihydro-4-[2-(2-methylcyclopropyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)-','(4S)-, 2H-3,1-Benzoxazin-2-one','6-chloro-1,4-dihydro-4-[(2-methylcyclopropyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)-','(4S)- (9CI), (4S)-6-Chloro-1,4-dihydro-4-[2-(2-methylcyclopropyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, Methyl-DMP 266, SV 997
InChI formel InChI=1S/C15H11ClF3NO2/c1-8-6-9(8)4-5-14(15(17,18)19)11-7-10(16)2-3-12(11)20-13(21)22-14/h2-3,7-9H,6H2,1H3,(H,20,21)/t8?,9?,14-/m0/s1
SMIL CC1CC1C#C[C@@]2(OC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)C(F)(F)F
IUPAC navn (4S)-6-chloro-4-[2-(2-methylcyclopropyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 329.7
Formel vægt 329.043
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.