missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Methotrimeprazine Maleate Salt, TRC

Artikelnummer. 30469113
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469113 25 mg
30465778 10 mg
30467563 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469113 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26078825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17086-29-2
Molekylær formel C23H28N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 444.54
Synonym 2-Methoxy-N,N,β-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine Maleate, 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine Maleate, 2-Methoxytrimeprazine Maleate
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
SMIL CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)OC)CN(C)C.C(=C\C(=O)O)\C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Methotrimeprazine Maleate Salt
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vægt 444.1719
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.