Få mere at vide
rac Methotrimeprazine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Methotrimeprazine-d3 Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2OS.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H/i4D3; |