Få mere at vide
rac-Metanephrine-O-Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Metanephrine-O-sulfate |
| CAS | 7367-47-7 |
| Molekylær formel | C10H15NO6S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | alpha-[(Methylamino)methyl]-4-(hydrogen sulfate) Vanillyl Alcohol, 3-Methoxy-alpha-[(methylamino)methyl]-4-(sulfooxy)benzenemethanol; |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO6S/c1-11-6-8(12)7-3-4-9(10(5-7)16-2)17-18(13,14)15/h3-5,8,11-12H,6H2,1-2H3,(H,13,14,15)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | CNC[C@H](O)c1ccc(OS(=O)(=O)O)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | [4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-2-methoxyphenyl] hydrogen sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.29 |
| Formel vægt | 277.062 |