Få mere at vide
rac Metanephrine Hydrochloride Salt, TRC
Artikelnummer. 18033940
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18033940 100 mg
18071750 50 mg
17919649 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM258760100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 881-95-8
Molekylær formel C10 H15 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 233.69
Synonym Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)-, Vanillyl alcohol, α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Metanephrine hydrochloride, Metanephrine hydrochloride, dl-Metanephrine hydrochloride, D,L-Metanephrine Hydrochloride, rac-Metanephrine Hydrochloride
IUPAC navn 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-2-methoxyphenol;hydrochloride
SMIL Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L-Metanephrine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H
Formel vægt 233.0819
Procent renhed >95%