missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(rac./meso)-Astaxanthin, TRC

Artikelnummer. 30333979
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333979 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7887155MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Astaxanthin (Synthetic)
CAS 7542-45-2
Molekylær formel C40 H52 O4
Mængde 5 mg
Synonym β,β-Carotene-4,4'-dione, 3,3'-dihydroxy-, β-Carotene-4,4'-dione, 3,3'-dihydroxy- (8CI), 3,3'-Dihydroxy-β,β-carotene-4,4'-dione, 3,3'-Dihydroxy-β-carotene-4,4'-dione, Astaxanthin (synthetic)
InChI formel InChI=1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15+,28-16+,29-19+,30-20+
SMIL C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)C(O)CC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(=O)C(O)CC2(C)C
IUPAC navn 6-hydroxy-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-(4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohexen-1-yl)-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol) 596.84
Formel vægt 596.3866
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.