missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Mepindolol, TRC

Artikelnummer. 30466988
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466988 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22502510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Mepindolol
CAS 23694-81-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15H22N2O2
Mængde 10 mg
Synonym 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-, 2-Propanol, 1-(isopropylamino)-3-[(2-methylindol-4-yl)oxy]- (8CI), 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-2-propanol, (±)-Mepindolol, Mepindolol, Racemic Mepindolol
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O2/c1-10(2)16-8-12(18)9-19-15-6-4-5-14-13(15)7-11(3)17-14/h4-7,10,12,16-18H,8-9H2,1-3H3
SMIL CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]c(C)cc12
IUPAC navn 1-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 262.35
Formel vægt 262.1681
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.