missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac Mepindolol-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Mepindolol-d7 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-10(2)16-8-12(18)9-19-15-6-4-5-14-13(15)7-11(3)17-14/h4-7,10,12,16-18H,8-9H2,1-3H3/i1D3,2D3,10D |
| Formel vægt | 269.212 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?