Få mere at vide
rac-Mephenytoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mephenytoin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16) |
| Formel vægt | 218.1055 |