Få mere at vide
rac Mephenytoin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Mephenytoin-d3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/i2D3 |
| Formel vægt | 221.1244 |