missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Mephenytoin-d3, TRC

Artikelnummer. 30465610
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30465610 25 mg -
30468497 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30465610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22500225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1185101-86-3
Molekylær formel C12 2H3 H11 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 221.27
Synonym 5-Ethyl-5-phenyl-3-(trideuteriomethyl)imidazolidine-2,4-dione, 5-Ethyl-3-(methyl-d3)-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 5-Ethyl-3-(methyl-d3)-5-phenylhydantoin, Mephenytoin-d3, Mephenytoin-D3 (N-methyl-D3)
IUPAC navn 5-ethyl-5-phenyl-3-(trideuteriomethyl)imidazolidine-2,4-dione
SMIL [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(CC)(C1=O)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Mephenytoin-d3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/i2D3
Formel vægt 221.1244
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.