Få mere at vide
rac-Lipoic Acid Monosulfoxide (Mixture of Regioisomers and Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-oxodithiolan-3-yl)pentanoic acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-12-13(7)11/h7H,1-6H2,(H,9,10) |
| Formel vægt | 222.0384 |