Få mere at vide
rac-Lasofoxifene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Lasofoxifene |
| CAS | 180915-78-0 |
| Molekylær formel | C28H31NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (5R,6S)-rel-5,6,7,8-Tetrahydro-6-phenyl-5-[4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenyl]-2-naphthalenol, cis-5,6,7,8-Tetrahydro-6-phenyl-5-[4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenyl]-2-naphthalenol |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31NO2/c30-24-11-15-27-23(20-24)10-14-26(21-6-2-1-3-7-21)28(27)22-8-12-25(13-9-22)31-19-18-29-16-4-5-17-29/h1-3,6-9,11-13,15,20,26,28,30H,4-5,10,14,16-19H2/t26-,28+/m1/s1 |
| SMIL | C1CCN(C1)CCOC2=CC=C(C=C2)[C@H]3[C@H](CCC4=C3C=CC(=C4)O)C5=CC=CC=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.55 |