Få mere at vide
rac Ketorolac-d4 (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Ketorolac-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/i8D2,9D2 |