Få mere at vide
rac-Ketoprofen Tris Base Amide, TRC
Artikelnummer. 30392136
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30392136 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30392136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK20083550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Ketoprofen Tris Base Amide
CAS 1777830-05-3
Molekylær formel C20 H23 N O5
Mængde 50 mg
Synonym 3-Benzoyl-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-α-methyl-benzeneacetamide
InChI formel InChI=1S/C20H23NO5/c1-14(19(26)21-20(11-22,12-23)13-24)16-8-5-9-17(10-16)18(25)15-6-3-2-4-7-15/h2-10,14,22-24H,11-13H2,1H3,(H,21,26)
SMIL CC(C(=O)NC(CO)(CO)CO)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(3-benzoylphenyl)-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]propanamide
Molekylvægt (g/mol) 357.15762285
Formel vægt 357.4