Få mere at vide
rac-Ketoprofen Tris Base Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Ketoprofen Tris Base Amide |
| CAS | 1777830-05-3 |
| Molekylær formel | C20 H23 N O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Benzoyl-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-α-methyl-benzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO5/c1-14(19(26)21-20(11-22,12-23)13-24)16-8-5-9-17(10-16)18(25)15-6-3-2-4-7-15/h2-10,14,22-24H,11-13H2,1H3,(H,21,26) |
| SMIL | CC(C(=O)NC(CO)(CO)CO)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(3-benzoylphenyl)-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.15762285 |
| Formel vægt | 357.4 |