Få mere at vide
rac Ketoprofen-13C,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Ketoprofen 13C,D3 (methyl 13C,d3) |
| CAS | 1189508-77-7 |
| Molekylær formel | 13C C15 2H3 H11 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | rac Ketoprofen-13C,d3, (±)-Ketoprofen 13C,D3 (methyl 13C,D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/i1+1D3 |
| SMIL | [2H][13C]([2H])([2H])C(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(3-benzoylphenyl)-3,3,3-trideuterio(3^{13}C)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.29 |
| Formel vægt | 258.1165 |