Få mere at vide
rac-Kavain, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Kavain |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12H,9H2,1H3/b8-7+ |
| Formel vægt | 230.0943 |