Få mere at vide
rac Indapamide-D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Indapamide-d3 |
| CAS | 1217052-38-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H13D3ClN3O3S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-(Aminosulfonyl)-4-chloro-N-[2,3-dihydro-2-(methyl-d3)-1H-indol-1-yl]benzamide, (+/-)-4-Chloro-N-[2-(methyl-d3)-1-indolinyl]-3-sulfamoylbenzamide, Arifon-d3, Bajaten-d3, Damide-d3, Flubest-d3, Fludex-d3, Idamide-d3, Noranat-d3, Veroxil-d3, Tandix-d3, Tertensif-d3, Veroxil-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)/i1D3 |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)NN2C(C([2H])([2H])[2H])CC3=CC=CC=C32 |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.85 |
| Formel vægt | 368.0789 |
| Vis mere |