Få mere at vide
rac Ibuproxam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Ibuproxam |
| CAS | 53648-05-8 |
| Molekylær formel | C13 H19 N O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzeneacetamide, N-hydroxy-α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, N-Hydroxy-α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetamide, 2-(4-Isobutylphenyl)propionohydroxamic acid, G 277, Ibudros, Ibuproxam, NSC 305528 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(15)14-16/h4-7,9-10,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)NO |
| IUPAC navn | N-hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.3 |
| Formel vægt | 221.1416 |