Få mere at vide
rac Ibuprofen (1 mg/ml i Methanol), TRC
Artikelnummer. 30389879
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30389879 5 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30389879 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT25855X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen
CAS 15687-27-1
Molekylær formel C13 H18 O2
Mængde 5 x 1 mL
Synonym alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, (+/-)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (+/-)-Ibuprofen, (+/-)-Ibuprophen, (4-Isobutylphenyl)-alpha-methyl-acetic acid, (RS)-Ibuprofen, alpha-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, 4-Isobutyl-α-methylphenylacetic acid, 4-Isobutylhydratropic acid, Act 3, Actiprofen, Adex 200, Adran, Advil, Alaxan, Algi-Flanderil, Algiflex, Algofen, Am-Fam 400, Amibufen, Anafen, Anco, Andran, Anflagen, Antarene, Antiflam, Apo-Ibuprofen, Apsifen, Artofen, Artril, Artril 300, Atril 300, Balkaprofen, Betaprofen, Bloom, Bluton, Brofen, Brufanic, Brufen, Brufen 400, Brufen Retard, Bruflam, Brufort, Buburone, Buluofen, Burana, Butacortelone, Butylenin, Carol, Cobo, Codral Period Pain, Combiflam, Dansida, Dentigoa, Dibufen, Dolgin, Dolgirid, Dolgit, Dolmaral, Dolo-Dolgit, Dolocyl, Dolofen, Dolofen F, Dolomax, Donjust B, Doretrim, Dorival, Drin, Easifon, Ebufac, Emflam, Emflam 200, Emodin, Epobron, Femadon, Fenbid, Fenspan, Focus, Gofen, Gynofug, Haltran, IB 100, IP 82, Ibosure, Ibren, Ibu-Attritin, Ibu-Tab, Ibu-slow, Ibufen, Ibuflamar, Ibufug, Ibugen, Ibugesic, Ibuleve, Ibulgan, Ibumetin, Ibupirac, Ibupril, Ibuprocin, Ibuprofen, Ibuprohm, Ibusal, Ibutad, Ifen, Inabrin, Inflam, Inza, Ipren, Iprogel, Irfen, Isodol, Lamidon, Librofem, Lidifen, Liptan, Lopane, Mensoton, Motrin, Motrin IB, Mynosedin, NSC 256857, Nagifen-D, Napacetin, Nobafon, Nobfelon, Nobgen, Noritis, Norton, Novogent, Novoprofen, Nuprin, Nurofen, Optifen, Opturem, Ostarin, Ostofen, Paduden, Panafen, Pantrop, Paxofen, Pediaprofen, Perofen, Proartinal, Profen, Proflex, Prontalgin, Provon, Quadrax, RD 13621, Rafen, Ranofen, Recidol, Relcofen, Roidenin, Rufin, Rupan, Seclodin, Stelar, Suspren, Syntofene, Tabalon, Tabalon 400, Tarein, Tatanal, Tofen, Trendar, U 18753, Unipron, Upfen, Uprofen, Urem, Zafen, Zofen, dl-Ibuprofen, p-Isobutyl-2-phenylpropionic acid, p-Isobutylhydratropic acid
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propansyre
Molekylvægt (g/mol) 206.28
Formel vægt 206.1307
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ibuprofen 1 mg/mL