Få mere at vide
rac Hydroxyethyl Norfenfluramine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Hydroxyethyl Norfenfluramine Hydrochloride |
| CAS | 54779-69-0 |
| Molekylær formel | C12 H16 F3 N O . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, hydrochloride (9CI), Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, hydrochloride, (±)- (ZCI), (±)-Hydroxyethylnorfenfluramine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16F3NO.ClH/c1-9(16-5-6-17)7-10-3-2-4-11(8-10)12(13,14)15;/h2-4,8-9,16-17H,5-7H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)NCCO |
| IUPAC navn | 2-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ylamino]ethanol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.72 |
| Formel vægt | 283.0951 |