Få mere at vide
rac Hydroxy Tizanidine Hydrochloride (Mixture of Tautomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Hydroxy Tizanidine Hydrochloride (Mixture of Tautomers) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClN5OS.ClH/c10-4-1-2-5-8(15-17-14-5)7(4)13-9-11-3-6(16)12-9;/h1-2,6,16H,3H2,(H2,11,12,13);1H |
| Formel vægt | 304.9905 |