Få mere at vide
rac-Hesperetin Triacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Hesperetin Triacetate |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O9/c1-11(23)28-15-8-20(30-13(3)25)22-16(26)10-18(31-21(22)9-15)14-5-6-17(27-4)19(7-14)29-12(2)24/h5-9,18H,10H2,1-4H3/t18-/m0/s1 |
| Formel vægt | 428.1107 |