Få mere at vide
rac-Hesperetin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Hesperetin |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3 |
| Formel vægt | 302.079 |