Få mere at vide
rac-Hesperetin 7-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Hesperetin 7-O-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 1237479-09-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C22H22O12 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranosiduronic acid, 3,4-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, 3,4-Dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl β-D-glucopyranosiduronic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O12/c1-31-13-3-2-8(4-10(13)23)14-7-12(25)16-11(24)5-9(6-15(16)33-14)32-22-19(28)17(26)18(27)20(34-22)21(29)30/h2-6,14,17-20,22-24,26-28H,7H2,1H3,(H,29,30)/t14-,17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1 |
| SMIL | OC1=C(C(C[C@@H](C2=CC(O)=C(OC)C=C2)O3)=O)C3=CC(O[C@@H]4O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C1 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2S)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydrochromen-7-yl]oxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.4 |
| Vis mere |