Få mere at vide
rac Guaifenesin, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Guaifenesin |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 198.0892 |