Få mere at vide
rac Guaifenesin-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Guaifenesin-d5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3/i6D2,7D2,8D |
| Formel vægt | 203.1206 |
| Procent renhed | >95% |