Få mere at vide
rac Guaifenesin-d3, TRC
Artikelnummer. 30400102
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30400102 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30400102 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG81050250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale rac Guaifenesin-d3
CAS 1189924-85-3
Molekylær formel C10 2H3 H11 O4
Mængde 50 mg
Synonym 3-[2-(Trideuteriomethoxy)phenoxy]propane-1,2-diol, rac Guaifenesin-d3, Guaifenesin-d3, Guaifenesin-D3 (methoxy-D3), (±)-3-(2-Methoxy-d3-phenoxy)-1,2-propanediol, 3-[2-(Methoxy-d3)phenoxy]-1,2-propanediol
InChI formel InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCC(O)CO
IUPAC navn 3-[2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]propane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 201.23
Formel vægt 201.108