missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Guaifenesin Cyclic Carbonate, TRC

Artikelnummer. 30133824
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133824 1 g
30135151 500 mg
17973975 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133824 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG8105151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2049-21-0
Molekylær formel C11 H12 O5
Molekylvægt (g/mol) 224.21
Synonym 1,3-Dioxolan-2-one, 4-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-, Carbonic acid, cyclic [(o-methoxyphenoxy)methyl]ethylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)-, cyclic carbonate (8CI), 4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one
IUPAC navn 4-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one
SMIL COc1ccccc1OCC2COC(=O)O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Guaifenesin Cyclic Carbonate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H12O5/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-6-8-7-15-11(12)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Formel vægt 224.0685
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.