Få mere at vide
rac-gamma-Nonanolactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Nonalactone |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 156.115 |