Få mere at vide
rac Galaxolidon (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 17991515
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991515 50 mg
17900495 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17991515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG18900550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 507442-49-1
Molekylær formel C18H24O2
Molekylvægt (g/mol) 272.38
Synonym 4,6,7,8-Tetrahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopenta[g]-2-benzopyran-1(3H)-one
IUPAC navn 4,6,6,7,8,8-hexamethyl-4,7-dihydro-3H-cyclopenta[g]isochromen-1-one
SMIL O=C1OCC(C)C2=CC3=C(C(C)(C)C(C)C3(C)C)C=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Galaxolidone (Mixture of Diastereomers)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24O2/c1-10-9-20-16(19)13-8-15-14(7-12(10)13)17(3,4)11(2)18(15,5)6/h7-8,10-11H,9H2,1-6H3
Formel vægt 272.1776
Procent renhed >95%