Få mere at vide
rac Fenfluramine Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, TRC
Artikelnummer. 30403943
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30403943 10 g
1 options
Artikelnummer. 30403943 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF24760510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Fenfluramine Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid
CAS 895166-16-2
Molekylær formel C30H30F3NO8
Mængde 10 g
Synonym N-Ethyl-alpha-methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, N-Ethyl-alpha-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Acino Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Adipomin Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Obedrex Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Pesos Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Ponderal Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Pondimin Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Rotondin Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid
InChI formel InChI=1S/C18H14O8.C12H16F3N/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3/t13-,14-;/m1./s1
SMIL CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F.OC(=O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioic acid;N-ethyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 589.56
Formel vægt 589.1924