missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Etodolac-d3, TRC

Artikelnummer. 30374698
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374698 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30374698 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE93310210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Etodolac-d3
CAS 1276197-46-6
Molekylær formel C17 D3 H18 N O3
Mængde 10 mg
Synonym Etodolac-D3 (1-ethyl-2,2,2-D3), (±)-Etodolac-d3 (1-ethyl-2,2,2-d3), rac Etodolac-d3, 8-Ethyl-1-(ethyl-2,2,2-d3)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 2-[8-Ethyl-1-(2,2,2-trideuterioethyl)-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic acid
InChI formel InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/i2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])CC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(CC)cccc23
IUPAC navn 2-[8-ethyl-1-(2,2,2-trideuterioethyl)-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 290.372
Formel vægt 290.171
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.