Få mere at vide
rac erythro-Dihydro Bupropion-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac erythro-Dihydro Bupropion-d9 |
| CAS | 1217684-77-9 |
| Molekylær formel | C13H11D9ClNO |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (αS)-rel-3-Chloro-α-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol-d9, rac erythro-Hydroxybupropion-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClNO/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9,12,15-16H,1-4H3/t9-,12-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3 |
| SMIL | ClC1=CC([C@H](O)[C@@H](C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.81 |
| Formel vægt | 250.1798 |